Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)cobre(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11399657
55.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14040-05-2
C22H38CuO4
430.09
MFCD00058920
JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
91663146
[Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14040-05-2
C22H38CuO4
430.09
MFCD00058920
JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
91663146
[Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
Punto de fusión 198°C
Punto de ebullición 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC cobre; 5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametilhept-4-en-3-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.05
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo