Learn More
Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II), 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041279.06
Detalles adicionales : CAS : 14040-05-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309667
  • 227.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
14040-05-2
432.104
PEMCLTTUCGSLGJ-UHFFFAOYSA-N
91663146
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Cu]
C22H40CuO4
MFCD00058920
copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
copper;5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
Especificación
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
198°C
5g
C22H40CuO4
copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Cu]
432.104
430.05
99.9%
100°C (0.1mmHg)(sublimation)
14040-05-2
(metals basis)
MFCD00058920
PEMCLTTUCGSLGJ-UHFFFAOYSA-N
copper;5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
91663146
Powder