missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II), 99.99% (metals basis)

Marca:  Alfa Aesar™ 041589.09

Detalles adicionales : CAS : 36818-89-0 Peso : 0.01000kg

Cantidad. 10g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11318718

  • 288.00€ / 10 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

118448-18-3
406.62
DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
14598209
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
C22H38CaO4
MFCD00064757
ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
calcium;(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;(E)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate

Especificaciones

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium(II)
205°C (0.1mmHg)(sublimation)
10g
(metals basis)
MFCD00064757
DOOFPPIHJGRIGW-OLHSYEKISA-L
calcium;(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate;(E)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate
14598209
Powder
Hygroscopic
202°C to 206°C
118448-18-3
C22H38CaO4
ca tmhd 2, calcium bis dipivaloylmethanate, bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato calcium
CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Ca+2]
406.62
406.57
99.99%
Videos
SDS Documentos