Learn More
Fosfito de bis(2,2,2-trifluoroetilo), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052736
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
92466-70-1
C4H4F6O3P+
245.037
MFCD00063314
IMDCVAFSSZPRRM-UHFFFAOYSA-N
bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonate, phosphonic acid bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, oxo-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphanium, phosphonic acid, bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, bis trifluoroethyl phosphonate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, bis 2,2,2-trifluoroethyl hydrogen phosphite, oxobis 2,2,2-trifluoroethoxy-??-phosphanylium, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, technical grade
6386648
oxo-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosfanio
C(C(F)(F)F)O[P+](=O)OCC(F)(F)F
92466-70-1
C4H4F6O3P+
245.037
MFCD00063314
IMDCVAFSSZPRRM-UHFFFAOYSA-N
bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonate, phosphonic acid bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, oxo-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphanium, phosphonic acid, bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, bis trifluoroethyl phosphonate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, bis 2,2,2-trifluoroethyl hydrogen phosphite, oxobis 2,2,2-trifluoroethoxy-??-phosphanylium, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, technical grade
6386648
oxo-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fosfanio
C(C(F)(F)F)O[P+](=O)OCC(F)(F)F
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite was used in the synthesis of bis(2,2,2-trifluoroethyl phosphorochloridate. It was also employed as reagent for the synthesis of mono- and diesters of phosphorous acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó fosfito de bis(2,2,2-trifluoroetilo) en la síntesis de fosforoclorhidrato de bis(2,2,2-trifluoroetilo). También se utilizó como reactivo para la síntesis de mono y diésteres de ácido fosforoso.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Densidad 1.545 g/mL
Punto de ebullición 43°C to 44°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Fórmula lineal (CF3CH2O)2P(O)H
Índice de refracción 1.332
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido