missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(2-[(11bR)-3H-binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethyl)amine, ≥97%, Alfa Aesar™

200.00€ - 719.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 851870-89-8
Fórmula molecular C48H41NP2
Molecular Weight (g/mol) 693.811
Número MDL MFCD09750438
InChI Key VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 2-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethyl amine, 2,2'-bis r-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, 2,2'-bis s-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, bis 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, bis 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2,2'-bis s-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, bis r-2-4,5-dihydro-3h-binaphtho 1,2-c:2',1'-e-phosphepino ethyl amine, bis s-2-4,5-dihydro-3h-binaphtho 1,2-c:2',1'-e-phosphepino ethyl amine, bis 2-4,5-dihydro-4-phospha-3h-cyclohepta 2,1-a:3,4-a' dinaphthalene-4-yl ethyl amine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethyl 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 23 ,2,4,6,8,10,15,17,19,21-decaen-13-yl ethyl amine
PubChem CID 11216155
SMILES C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCNCCP5CC6=C(C7=CC=CC=C7C=C6)C8=C(C5)C=CC9=CC=CC=C98)C=CC1=CC=CC=C14
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15465495 SDS Alfa Aesar
H60842.MD
250mg 200.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
15446046 SDS Alfa Aesar
H60842.03
1g 719.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

851870-89-8
693.811
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
11216155
C48H41NP2
MFCD09750438
bis 2-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethyl amine, 2,2'-bis r-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, 2,2'-bis s-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, bis 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, bis 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2,2'-bis s-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, bis r-2-4,5-dihydro-3h-binaphtho 1,2-c:2',1'-e-phosphepino ethyl amine, bis s-2-4,5-dihydro-3h-binaphtho 1,2-c:2',1'-e-phosphepino ethyl amine, bis 2-4,5-dihydro-4-phospha-3h-cyclohepta 2,1-a:3,4-a' dinaphthalene-4-yl ethyl amine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethyl 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 23 ,2,4,6,8,10,15,17,19,21-decaen-13-yl ethyl amine
C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCNCCP5CC6=C(C7=CC=CC=C7C=C6)C8=C(C5)C=CC9=CC=CC=C98)C=CC1=CC=CC=C14

Especificaciones

Bis(2-[(11bR)-3H-binaphtho[2,1-c:1',2'-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethyl)amine
White
851870-89-8
MFCD09750438
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
693.811
693.79
≥97%
Air Sensitive
250mg
C48H41NP2
bis 2-3h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4 5h-yl ethyl amine, 2,2'-bis r-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, 2,2'-bis s-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, bis 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, bis 2-11br-3,5-dihydro-4h-dinaphtho 2,1-c:1',2'-e phosphepin-4-yl ethyl amine, 2,2'-bis s-1,1'-binaphthyl-2,2'-dimethyl phosphino diethylamine, bis r-2-4,5-dihydro-3h-binaphtho 1,2-c:2',1'-e-phosphepino ethyl amine, bis s-2-4,5-dihydro-3h-binaphtho 1,2-c:2',1'-e-phosphepino ethyl amine, bis 2-4,5-dihydro-4-phospha-3h-cyclohepta 2,1-a:3,4-a' dinaphthalene-4-yl ethyl amine, 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 15 ,2,4,6,8,10,16,18,20,22-decaen-13-yl ethyl 2-13-phosphapentacyclo 13.8.0.0_,__.0_,?.0_?,__ tricosa-1 23 ,2,4,6,8,10,15,17,19,21-decaen-13-yl ethyl amine
C1C2=C(C3=CC=CC=C3C=C2)C4=C(CP1CCNCCP5CC6=C(C7=CC=CC=C7C=C6)C8=C(C5)C=CC9=CC=CC=C98)C=CC1=CC=CC=C14
11216155
Solid