Learn More
Bis(1H-inden-1-il)dimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10218713
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
18666-26-7
MFCD00674015
DXYTUIWIDDBVLU-UHFFFAOYSA-N
bis indenyl dimethylsilane, di 1h-inden-1-yl dimethylsilane, bis 1h-inden-1-yl-dimethylsilane, 1h-indene,1,1'-dimethylsilylene bis, bis 1h-inden-1-yl dimethylsilane, dimethylbisindenylsilane, acmc-1bvug, dimethyldi 1-indenyl silane, dimethylbis 1-indenyl silane, dimethylbis indenyl silane
599429
Bis(1H-inden-1-il)-dimetilsilano
C[Si](C)(C1C=CC2=CC=CC=C12)C3C=CC4=CC=CC=C34
18666-26-7
MFCD00674015
DXYTUIWIDDBVLU-UHFFFAOYSA-N
bis indenyl dimethylsilane, di 1h-inden-1-yl dimethylsilane, bis 1h-inden-1-yl-dimethylsilane, 1h-indene,1,1'-dimethylsilylene bis, bis 1h-inden-1-yl dimethylsilane, dimethylbisindenylsilane, acmc-1bvug, dimethyldi 1-indenyl silane, dimethylbis 1-indenyl silane, dimethylbis indenyl silane
599429
Bis(1H-inden-1-il)-dimetilsilano
C[Si](C)(C1C=CC2=CC=CC=C12)C3C=CC4=CC=CC=C34
Nombre del producto químico o material Bis(1H-inden-1-yl)dimethylsilane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H20Si
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 288.465
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.46
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino