Learn More
Bis(1H-inden-1-il)dimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis(1H-inden-1-yl)dimethylsilane |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Amarillo a marrón |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C20H20Si |
Cantidad | 1 g |
Peso molecular (g/mol) | 288.465 |