Learn More
tetrafluoroborato de bis(1,5-ciclooctadieno)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.08 |
Forma física | Polvo |