Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)níquel(0), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212418
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
1295-35-8
C16H24Ni
275.06
MFCD00058902
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
6433264
[Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
1295-35-8
C16H24Ni
275.06
MFCD00058902
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
bis 1,5-cyclooctadiene nickel 0, bis 1,5-cyclooctadiene nickel, ni cod 2, ccris 5973, bis cyclooctadiene nickel 0, nickel, bis 1,5-cyclooctadiene, bis cyclooctadiene nickel, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; nickel, nickel biscod, pubchem16018
6433264
[Ni].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(1, 5-cyclooctadiene)nickel(0)
Punto de fusión 60.0°C
Color Dorado
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; níquel
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.06
Forma física Polvo cristalino brillante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.