Learn More
Welch™ BioVac106 Fluid Aspiration System
Aspiration System Biovac 106 with 4 L polypropylene jar.
Marca:  Welch™ 112037-02
Detalles adicionales : Peso : 15.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15377780
  • 2284.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con el BioVac 106, los fluidos se pueden eliminar de forma sencilla y muy precisa desde portaobjetos, placas de Petri, recipientes para cultivo celular, etc., utilizando diferentes pipetas o puntas de vidrio y pipetas Pasteur que se pueden conectar fácilmente a la pipeta de HandVac.
  • El Biovac 106 se enciende y se apaga directamente en el dispositivo o en el interruptor de pedal disponible de forma opcional.
  • Una válvula de flotación impide que el frasco se llene en exceso y protege la bomba. Un filtro hidrófobo en línea proporciona una protección adicional.
  • Una amplia gama de accesorios permite al usuario personalizar el Biovac 106 en función de sus necesidades específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Medidor y regulador, tarro de 4 l
145 x 357 x 277 mm
17,6 lb
Aspiración de líquidos biológicos, médicos y de fluidos, aspiración de cultivos celulares, eliminación de fluidos biológicos y médicos, enjuague de cultivos de muestras
Sistema de vacío
115/230 V
Marcado CE
45 dB
8 kg
50/60 Hz
100 mbar