missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human / Cynomolgus / Rhesus macaque CD28 Protein, His, Avitag™

Biotinylated Protein

299.92€ - 1307.63€

Especificaciones

Número de acceso NP_006130.1
Peso molecular 18.7 kDa
Fuente Biotinylated Human / Cynomolgus / Rhesus macaque CD28, His,Avitag (CD8-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 19 - Pro 152 (Accession # P10747-1).
Inmunógeno Asn 19 - Pro 152
Requisitos de almacenamiento -20°C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17106151
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CD8-H82E5-25UG
25 μg
299.92€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17196141
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CD8-H82E5-200UG
200 μg
1307.63€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

CD28 homolog (CD28H), also called transmembrane and immunoglobulin domain containing 2 (TMIGD2) and IGPR-1,is encoded by the TMIGD2 gene. CD28H is constitutively expressed on naive T and NK cells. After interaction of CD28 homolog with B7 homologue,the peripheral effector and memory T cells can be activated and proliferated by Akt-dependent signalling cascade. Plays a role in cell-cell interaction, cell migration, and angiogenesis. Through interaction with HHLA2, costimulates T-cells in the context of TCR-mediated activation. Enhances T-cell proliferation and cytokine production via an AKT-dependent signaling cascade.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 18.7 kDa. The protein migrates as 33-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Especificaciones

Especificaciones

NP_006130.1
Biotinylated Human / Cynomolgus / Rhesus macaque CD28, His,Avitag (CD8-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 19 - Pro 152 (Accession # P10747-1).
-20°C
CD28
Human, Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
18.7 kDa
Asn 19 - Pro 152
CD28,Tp44
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications