missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Biotinylated Human CEACAM-5 / CD66e Protein, His, Avitag™

Biotinylated Protein

443.87€ - 1931.45€

Especificaciones

Número de acceso NP_004354.3
Peso molecular 75.0 kDa
Fuente Biotinylated Human CEACAM-5, His,Avitag (CE5-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Ala 685 (Accession # P06731-1).
Inmunógeno Lys 35 - Ala 685
Requisitos de almacenamiento -20°C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16487399
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CE5-H82E0-25UG
25 μg
443.87€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16477399
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
CE5-H82E0-200UG
200 μg
1931.45€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5 (CEACAM5) is also Carcinoembryonic antigen (CEA), Meconium antigen 100, CD antigen CD66e, CEACAM5 belongs to the immunoglobulin superfamily and CEA family. CEACAM5 contains seven Ig-like (immunoglobulin-like) domains. CEACAM5 is homodimer protein which binding of E.coli Dr adhesins leads to dissociation of the homodimer. CEACAM5 is cell surface glycoprotein that plays a role in cell adhesion and in intracellular signaling. CEACAM5 is receptor for E.coli Dr adhesins.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 75.0 kDa. The protein migrates as 90-120 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Especificaciones

Especificaciones

NP_004354.3
Biotinylated Human CEACAM-5, His,Avitag (CE5-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Ala 685 (Accession # P06731-1).
-20°C
CEACAM-5
Human
20 mM Tris, 150 mM Potassium glutamate, pH7.5
HEK293
MABSol™ Biotin Labeled Proteins
75.0 kDa
Lys 35 - Ala 685
CEACAM-5,CD66e,CEA,Meconium antigen 100
Precision Avi
His Tag and Avi Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications