Learn More
Invitrogen™ Biotin-Ubiquitin
Biotin-Ubiquitin
346.00€ - 1566.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11545016
|
Invitrogen™
PV4379 |
10μg |
346.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11555016
|
Invitrogen™
PV4380 |
100μg |
1566.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Biotin-labeled ubiquitin for use as a general research tool, or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.For use in combination with other LanthaScreen™ products including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (PV4375), Fluorescein-Ubiquitin (PV4377), or a LanthaScreen™ antibody such as Tb-anti-biotin (PV4749).
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.