Learn More
Agilent BioTek Accesorios de portador de separación biomagnética de lavador
Permite una separación biomagnética de alta resistencia.
1824.13€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Lavador de microplacas 405 LS, Lavador de microplacas 405 Touch, Lavador de microplacas EL406, Arandela de microplacas ELX 405 Multiflo FX |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11997411
|
Agilent BioTek
7102216 |
Imán de anillo de 96 pocillos |
1824.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Anillo magnético
- Externo
- Para la inserción en los portadores de separación biomagnética de lavadores
- Se tira de los gránulos al anillo de 4 zonas en el fondo del pocillo.
Especificaciones
Lavador de microplacas 405 LS, Lavador de microplacas 405 Touch, Lavador de microplacas EL406, Arandela de microplacas ELX 405 Multiflo FX |