Learn More
Agilent BioTek Accesorio para el lavador de microplacas EL406 y el dispensador de microplacas MultiFlo FX
Proporciona compatibilidad con disolventes orgánicos
Marca: Agilent BioTek 7183002
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Tubos de dispensación de la bomba de jeringa de repuesto y kit de válvulas de retención
- Compatible con disolventes orgánicos (no esterilizable en autoclave, pero compatible con el hardware del módulo de jeringa esterilizable en autoclave)
Especificaciones
Juego de tubos de suministro | |
2 dispensadores de bomba de jeringa, Lavador de microplacas EL406, Dispensador multimodo MultiFlo FX |