Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores BIOShield™ 720
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores de tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos.
Marca: Thermo Scientific™ 75003678
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Mejore la versatilidad de su rotor con los adaptadores de tubos Thermo Scientific™ BIOShield™ 720, que admiten una amplia variedad de tamaños de tubos. Estos adaptadores se utilizan con el rotor de cestillo basculante de alta velocidad BIOShield 720.
- Capacidad máxima del tubo: 4 × 150 ml
- Diámetro externo máximo × L: 50 × 122mm
Especificaciones
Adaptador para tubos de rotor | |
15 ml | |
15 ml |
Cónicos | |
Cónico, 15 ml |