Learn More
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Racks
Eppendorf™ Biopur™ epT.I.P.S.™ Racks are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
Marca:  Eppendorf™ 0030075200
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15821525
  • 50.00€ / paquete de 120
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las puntas de pipeta Eppendorf Biopur ofrecen el máximo grado de pureza biológica
  • Garantizadas PCR clean, estériles, libres de pirógenos, ATP y ADN
  • Para uso en la industria médica, farmacéutica y alimentaria, así como en la biología molecular y tecnología celular
  • Cada lote de producción es inspeccionado continuamente por un laboratorio independiente
  • Certificados específicos de lote disponibles online en: www.eppendorf.com/certificates
  • Embaladas en racks con 96, 48 o 24 puntas
Especificación
Especificación
Racks
0.1 to 5mL
Sterile
lila
Yes
120mm
epT.I.P.S.™
120 puntas (5 racks x 24 puntas)
Sin filtro
Natural
lila
epT.I.P.S.™ Racks
Biopur™
Videos