Learn More
Sartorius™ Filtros de repuesto Midi Plus™
Sustituyen los filtros en los controladores de pipetapipeteadores Midi Plus™ con color gris. Los filtros de repuesto Sartorius™ Midi Plus™ son filtros hidrófilos diseñados para evitar la sobreaspiración. Los filtros esterilizables en autoclave están disponibles en versiones estériles y no estériles.
74.00€ - 96.65€
Especificaciones
Tipo Filtro de repuesto
Tipo de filtro Filtro de repuesto
Para utilizar con (equipo) Midi Plus™ (color gris)
Cantidad 5/pack
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de poro Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15384413
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
LH-7129120
0,45 μm No estéril
96.65€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15340625
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
LH-7129130
0,2 μm Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Solo aptos para el controlador de pipeta sin cable Midi Plus™ con color gris
    • Midi Plus™ es un controlador ligero con una excelente ergonomía para dispensar de 1 a 100 ml
  • El filtro hidrófobo evita la sobreaspiración, lo que protege al controlador de pipeta de la contaminación
  • Disponibles estériles, no estériles con poro de 0.2 μm y opción de poro de 0.45 μm para cumplir con los requisitos de pureza
  • El filtro esterilizable en autoclave se puede limpiar y esterilizar.
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de repuesto
Filtro de repuesto
Midi Plus™ (color gris)
5/pack