Learn More
Sartorius™ Filtros de repuesto Midi Plus™
Sustituyen los filtros en los controladores de pipetapipeteadores Midi Plus™ con color gris. Los filtros de repuesto Sartorius™ Midi Plus™ son filtros hidrófilos diseñados para evitar la sobreaspiración. Los filtros esterilizables en autoclave están disponibles en versiones estériles y no estériles.
Marca: Sartorius™ LH-7129130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Adecuado solo para el controlador de pipeteo inalámbrico Midi Plus™ en tonos grises
- Midi Plus™ es un controlador ligero con una excelente ergonomía para dispensar de 1 a 100 ml
- El filtro hidrofóbico evita la sobreespiración, lo que evita la contaminación del controlador de pipeteo
- Disponible en opción estéril, de poro de 0,2 μm y no estéril, de poro de 0,45 μm para satisfacer los requisitos de pureza
- El filtro esterilizable en autoclave se puede limpiar y esterilizar
Especificaciones
0,2 μm | |
Filtro de repuesto | |
Midi Plus™ (color gris) |
Estéril | |
Filtro de repuesto | |
5/pack |