Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana Biodyne™ Plus
La membrana Biodyne Plus, al igual que la membrana Biodyne B, contiene superficies porosas pobladas por una alta densidad de grupos de amonio cuaternario.
491.00€ - 610.00€
Especificaciones
Descripción | No estéril |
---|---|
Material | Nailon de carga positiva 6,6 |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Grosor | 5,7-6,7 μm |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17184511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60406 |
30 cm x 3 m |
610.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17164511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60400 |
20 cm x 20 m |
491.00€
10 rollos |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17174511
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60404 |
132 x 132 mm |
585.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Se recomienda la membrana Biodyne Plus para sistemas de detección que generen un fondo elevado en la membrana Biodyne B.
Especificaciones
No estéril | |
Nailon de carga positiva 6,6 | |
0,45 μm | |
5,7-6,7 μm |