Learn More
Corning™ Placas multipocillo de colágeno I BioCoat™
Click to view available options
Envase:
5/caja
5/paq., 50/caja
80/caja
Descripción
- Fuente: Cola de rata
- Tratado con TC
- Pocillo redondo y transparente
- Fondo plano
- Estéril
Para uso exclusivo en investigación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Área de cultivo | 0,32 cm2 |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 5/caja |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |