Learn More
Ansell BioClean™ Synergy Non-Sterile Nitrile Gloves
257.41 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Resistentes a una amplia variedad de productos químicos
- Sin polvo, azufre ni aceleradores
- Puño con reborde
- Fáciles de poner junto con otro guante
- Embalaje EasyTear sin partículas
- Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2015 y certificados (EU)2016/425 de módulo D
- Cumplen con la categoría 3 de la normativa (EU)2016/425 sobre equipos de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva
- Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
- Cumplen con los requisitos de la norma europea sobre guantes EN 420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010
- Sus propiedades físicas cumplen con la norma europea sobre guantes de uso médico EN 455-2:2015
- Adecuados para el contacto con alimentos secos, alcohólicos y ácidos. Normativa (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006
Especificaciones
Accelerator Free | Yes |
Color | Verde |
Latex Free | No |
Material | Nitrilo |
Tamaño | Medio |
Esterilidad | Non-sterile |
Cantidad | 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades) |
Longitud (imperial) | 12 pulg |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.