Learn More
Ansell Mitones para aislador estériles BioClean™
Click to view available options
Talla 9,75
Descripción
- Fabricados con nitrilo con niveles increíblemente bajos de partículas y excelentes propiedades de ESD
- 100 % a prueba de fugas de aire
- Totalmente validados en cuanto a esterilidad con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
- La superficie ultralimpia garantiza la protección del producto.
- Diseñados especialmente para minimizar la fatiga de las manos
- Se adapta a una abertura de entre 254 y 304 mm.
- Certificaciones y pruebas:
- Se fabrican en una instalación con ISO 9001:2015 y el módulo D del reglamento sobre EPI 2016/425.
- Cumplen con la categoría 3 del reglamento sobre equipos de protección personal (EPI) de diseño complejo (UE) 2016/425.
- Se procesan en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 4. Cumplen con los requisitos de la normativa sobre guantes.
- EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 y EN421:2010
- Las propiedades físicas cumplen con la normativa europea para guantes médicos EN455-2:2015.
- Probados según la norma de permeación ASTM D6978-05 para fármacos citotóxicos
- Aptos para el contacto con todos los productos alimentarios Reglamento (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
- Esterilizados de acuerdo con ISO 11137-1:2006
Especificaciones
Color | Blanco |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 9,75 |
Grosor (imperial) | 21,7 mil |
Grosor (métrico) | 0,55 mm |
Modelo | GGL30NITM9 |
Tamaño del puerto (imperial) | 10/12 pulg |
Tamaño del puerto (métrico) | Entre 25,4 y 30,5 cm |