Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 4™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 4
Catalog Number 15268258
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
With textured fingers to provide enhanced grip. Nitritex™ BioClean Nano 4™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 4 are accelerator-free, latex-free, resistant to a wide range of chemicals and are suitable for use in electrically sensitive applications.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Dedos texturizados para un mejor agarre
  • Sin polvo, azufre, látex ni aceleradores
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Recuento de partículas ultrabajo: < 800
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Con textura
Grado Categoría 3: Directiva 89/686/EEC del PPE
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Sin talco
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones eléctricas delicadas
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Cantidad 100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades)
Resistente a Una amplia gama de productos químicos
Serie BioClean Nano 4
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 75 mm ± 5