Learn More
Ansell Guantes de látex para sala limpia BioClean Legion™
Click to view available options
Tamaño:
XS
S
M
Grande
XL
Descripción
- AQL 1,5
- 40 cm ambidiestro
- Protección adicional hasta el codo
- Texturizados para un mejor agarre
- Sin polvo, puño con reborde
- Menos de 50 μg/gramo
- El látex proporciona flexibilidad y comodidad
- Procesados para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 5
- Cumple con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003
- De acuerdo con la norma ISO 2859
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Ambidextro |
Latex Free | No |