Learn More
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves
Catalog Number 15288208
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Feature textured fingers for enhanced grip. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves are latex free gloves that are processed to ensure ISO Class 4 compatibility, are resistant to a wide range of chemicals and offer excellent antistatic properties.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Dedos texturizados para un mejor agarre
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Puño con reborde
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 y (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Color Morado
Desechables Sí
Acabado exterior Con textura
Grado EU GMP Grado A
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Sin talco
Tamaño 7, 7,5
Esterilidad Estériles
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo BNPLS7075
Tipo de empaquetado EasyTear™
Cantidad Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (200 pares)
Resistente a Productos químicos
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 300 mm