Learn More
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile Latex Gloves
Catalog Number 15288088
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Provides exceptional flexibility and is anatomically shaped for enhanced wearer comfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile Latex Gloves features an extra-thick beaded cuff adds strength and stability on the arm, and reduces the risk of the gloves tearing when donning.
  • Puño con reborde extragrueso para evitar que los guantes se rompan mientras se ponen
  • La tecnología patentada EasyOn™ sin polvo permite combinarlos fácilmente con un segundo guante
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
  • El modelo hasta el antebrazo, de 300 mm de largo, proporciona una protección adicional
  • Los guantes de látex ofrecen una flexibilidad y una comodidad excepcionales
  • Guantes anatómicos específicos para cada mano para conseguir un ajuste ideal
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 420:2003 + A1:2009 EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Con textura
Grado ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
Hand Específico
Material Látex
En polvo Sin talco
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde/enrollado
Tipo de empaquetado En bolsa
Cantidad Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (200 pares)