Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona
Excellent for the cultivation of aerobic microorganisms. Hirschmann™ SILICOSEN Silicone Stoppers are specially processed culture plugs with coarse bubbles for preparation, filling and sterilization of culture media.
Marca: Hirschmann™ 8905942
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Estructura de poros gruesa
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Naranja | |
30-40 mm | |
10/paq. | |
32 mm |
Tapón | |
Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo | |
Silicona |