Learn More
Statebourne Cryogenics™ Bio™ Series High Capacity Cryogenic Refrigerators
With internal canisters for the storage of straws or cryovials on canes. Statebourne Cryogenics™ Bio™ Series High Capacity Cryogenic Refrigerators allow the storage of large quantities of biological material while still offering excellent holding times.
1804.18€ - 2332.47€
Especificaciones
Diámetro (métrico) 480mm
Material Aluminum
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Velocidad evaporación estática Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Velocidad evaporación estática Precio Cantidad y disponibilidad  
11974215 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9902110
34L 0.18L/day 1943.89€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11984215 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9902120
35L 0.10L/day 1804.18€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-06-2019
Añadir a la cesta
11994215 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9902130
36L 0.30L/day 2332.47€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Strong, lightweight aluminum construction
  • Wide necks to allow for easy access
  • High thermal efficiency, ultra-low evaporative losses
  • Numbered index location points for canisters
  • Heavy-duty lockable enclosure offers excellent security
  • Roller bases and level alarms available for purchase
Especificaciones
Especificaciones
480mm
Aluminum