Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, Grado GF/C
Combinan una retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industriales.
Marca:  Cytiva 1822-849
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11340594
  • 166.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Carga alta, de media a rápida
  • Flujo de aire: 6,7 s/100 ml
  • Monitorización del aire
  • Clarificación de líquidos acuosos con niveles de bajos a medios de partículas finas
  • Recogida de células
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Bioquímica y química marina
  • Procedimientos de radioinmunoensayo
Especificaciones
Especificaciones
53 g/m2
Lámina
1,2 μm
Grado GF/C
Lámina
de 500 °C
0.26 mm
254 x 102mm
Los filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales.
Vidrio de borosilicato
105 mL/min
50 unidades
932 °F
0,01 in
Filtro
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Grade GF/C Glass Microfiber Filter, 102 × 254mm sheet (50 pcs)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass oxide
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.