Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Z, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
28.41€ - 641.30€
Especificaciones
Tipo de esfera Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de muestra Tejido animal, Plantas, Insectos
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (equipo) Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15252860
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
116979002
2 × 50 ml
28.41€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
15262860
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
116979010
10 × 50 ml
138.86€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
15272860
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
116979050
50 × 50 ml
641.30€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Lysing Matrix Z tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. They are ideal for lysis of animal and plant tissue and whole insects. Lysing Matrix Z is an alternative to the very aggressive Lysing Matrix A for applications such as RNA and protein isolation from very tough tissue.
  • Tube size: 50 mL
  • Samples types: Animal tissue, plant tissue, tough stems, roots, seeds, whole insects
  • Matrix composition: 2 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
Especificaciones
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Tejido animal, Plantas, Insectos
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Matriz de lisis Z
Sin ARNasa
Temperatura ambiente
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Tubo de matriz de lisis
Documentos
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.