Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Z, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
Marca: MP Biomedicals™ 116979002
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Z se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.
- Tamaño de tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro
Certifications
Sin RNasa ni DNasa
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Z | |
2 × 50 ml |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Tubo de matriz de lisis | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.