Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Kit de secuenciación por ciclos BigDye™ Terminator v3.1, una química sólida y altamente flexible
Marca:  Applied Biosystems™ 4337457
53390.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21975" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15847581
  • 56800.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Includes: 10 tubo de 20 ml de mezcla de reacción BigDye™Terminator v3.1 Ready, 4 tubos de primer M13 (-21), 4 tubos de ADN control pGEM, 1 tubos de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacene el producto a una temperatura de 4 °C).
Descripción
Descripción
  • Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
  • Optimizado para longitudes de lectura extensas
  • Mejores características de movilidad del colorante
  • Lectura de rendimiento mejorada a través de regiones con gran cantidad de GT
  • Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
  • Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
• 2 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye Terminator™ v3.1
• 2 tubos de cebador M13 (-21)
• 2 tubos de plantilla de ADN de control pGEM
• 2 tubos de 28 ml de tampón de secuenciación 5X (se puede almacenar a 4 °C)
Almacenar el kit entre - 15 °C y - 25 °C y evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 12 pocillos, tiras de 8 pocillos
Ideal para secuenciación de novo, resecuenciación y acabado con moldes de productos de PCR, plásmidos, fásmidos y BAC
5000
Tampón de secuenciación
ADN BAC, ADN plasmídico (≤15 Kb), amplíconos de PCR, ADN monocatenario
Kit de secuenciación de ciclos, 5000 rxns, Incluye 2 tubos de 20 ml de mezcla de reacción BigDye™Terminator v3.1 Ready, 2 tubos de cebador M13 (-21), 2 tubos de ADN control pGEM, 2 tubos de 28 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C).
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500
2 tubos de 20 ml de mezcla de reacción BigDye™Terminator v3.1 Ready, 2 tubos de cebador M13 (-21), 2 tubos de ADN control pGEM, 2 tubos de 28 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C).
BigDye™ Terminador, BigDye™
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación