Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
El kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, que forma parte de la familia de productos BigDye™, es un kit completo para sus necesidades de PCR y secuenciación.
Marca:  Applied Biosystems™ 4458687
285.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15889856
  • 428.00€ / 100 reacciones
En stock
para ver el stock
Includes: Este kit contiene la mezcla maestra de PCR BigDye™ Direct, la mezcla maestra de secuenciación, el cebador de avance M13, el cebador de revisión M13 y el ADN de control CEPH 1347-02. Este kit incluye reactivos suficientes para 24 reacciones.
Descripción
Descripción
  • Un procedimiento ágil y sencillo
  • Realización de todos los pasos de secuenciación en un solo tubo de reacción
  • Migración rápida con excelente resolución que comienza en la primera base después de la secuencia de cebadores específicos de genes
  • Ahorro de tiempo considerable con respecto a los flujos de trabajo anteriores
Información de órdenes
1 kit
Especificaciones
Especificaciones
Este kit contiene la mezcla maestra de PCR BigDye™ Direct, la mezcla maestra de secuenciación BigDye™ Direct, el cebador de avance BigDye™ Direct M13, el cebador de revisión BigDye™ Direct M13 y el ADN de control CEPH 1347-02. Almacenar todos los componentes entre –15 y –25 °C. La mezcla maestra de PCR debe almacenarse a 4 °C después del primer uso. Este kit incluye reactivos suficientes para 100 reacciones.
Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos
Secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 30:70 heterocigotos), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 50:50), secuenciación rica en GC (>65 %), Secuenciación con moldes ricos en GT o moldes difíciles, secuenciación estándar, cierre del hueco, homopolímero A o T, secuenciación rica en AT (>65 %), secuenciación comparativa (mutaciones germinales: 10:90 heterocigotos)
BigDye™
Hielo seco
ADN BAC, cósmidos, ADN de lambda, amplicones de PCR (10:90 heterocigotos), ADN plasmídico (≤15 kb), ADN genómico (bacteriano), fásmidos, amplicones de PCR (50:50 heterocigotos), amplicones de PCR (30:70 heterocigotos)
Kit de secuenciación de ciclo BigDye™ Direct, 100 reacciones, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, técnica de secuenciación por terminador de colorante fluorescente, 3, uso con analizador genético 130xl, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, termociclador Veriti™
Analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, analizador genético SeqStudio, termociclador Veriti, analizador genético 3500, analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730
100
Kit de secuenciación de ciclo Direct
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación