Learn More
Bicina, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-67057
66.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
150-25-4
C6H12NNaO4
185.16
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
8761
CHEBI:40957
2-[bis(2-hidroxietil)amino]ácido acético
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
150-25-4
C6H12NNaO4
185.16
MFCD00004295
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
8761
CHEBI:40957
2-[bis(2-hidroxietil)amino]ácido acético
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Nombre del producto químico o material Bicine
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1cm cell)
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 1205
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Total base)
Grado Análisis