Learn More
Abnova™ BGLAP/CEN1q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0214.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053345
  • 1475.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Hibridación in situ fluorescente (célula)
BGP,OC,PMF1
632
100 μl
Tube
proteína gamma-carboxiglutamato (gla) de hueso
BGLAP
ADN/ARN
Líquido