Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado BFT5
Con el BFT5 ofrecemos un termostato especial de calefacción y refrigeración para la prueba de caducidad de la cerveza. La unidad está equipada con un programador para ciclos de temperatura automáticos. Al modificar la temperatura entre 0 y 60 °C en un tiempo de ciclo de 24 horas se logra el envejecimiento artificial de la cerveza.
Marca:  HUBER 2041.0001.01
Detalles adicionales : Peso : 95.00000kg
Código de producto. 13342099
  • 13905.24€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
BFT5 con controlador «Pilot ONE»
  • Baño refrigerado/calefactado
  • Intervalo de temperatura: De -40 °C a 80 °C
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,9kW
  • Capacidad calorífica: 2kW
  • Fuente de alimentación: 230 V 1∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
20 °C a 1,2 kW, 0 °C a 0,9 kW, –20 °C (a 0,35 kW)
De -40 °C a +80 °C
Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
BFT5
3/FL
3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
911 mm
230 V
Circulación
TFT
2 kW
22 L/min (presión de 0,4 bares)
± 0,03 °C
460 mm
76 kg
50/60 Hz