Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  ACROBiosystems BEB-Y9-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16437229
  • 2455.00€ / 1 miligramo
Descripción
Descripción
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for ADA assay.
Especificaciones
Especificaciones
Bevacizumab
Unconjugated
1 mg
Primary
Monoclonal
Hybridoma
RUO
-20°C