Learn More
Clorhidrato de betaína, 99 %, extra puro, especificado de acuerdo con los requisitos de U, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10783541
85.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
590-46-5
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00011903
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
11545
carboximetil(trimetil)azanio;cloruro
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
590-46-5
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00011903
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
11545
carboximetil(trimetil)azanio;cloruro
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material βine hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 241.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 1181
Información de solubilidad Solubility in water: 647g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Betaine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.