Learn More
beta-Propiolactone, 98%, pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 269040250
Detalles adicionales : CAS : 57-57-8 Peso : 0.07865kg Transport : UN number : 3382 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. 25mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10625511
  • 369.30€ / 25 ml
En stock 6
Añadir a la cesta
Especificación
57-57-8
72.063
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
2365
oxetan-2-one
C3H4O2
MFCD00005169
beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
CHEBI:49073
C1COC1=O
Especificación
β-Propiolactone
Glass bottle
Pure
98%
MFCD00005169
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
oxetan-2-one
2365
72.06
1.1460g/mL
25mL
57-57-8
C3H4O2
beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
C1COC1=O
72.063
CHEBI:49073
Pure
Videos
SDS Documentación