Learn More
Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Reduced Tetrasodium Salt 98% MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Beta - Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate |
Nombre de nota | Reduced Tetrasodium Salt |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Cantidad | 25 mg |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
Nombre IUPAC | {[(2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-[({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-1,4-dihidropiridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi}(hidroxi)fosforil)oxi](hidroxi)fosforil}oxi)metil]-4-hidroxioxolan-3-il]oxi}ácido fosfónico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 833.4 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo blanco |