Learn More
Beta-nicotinamida adenina dinucleótido, sal disódica, hidrato, 95+ %, forma reducida, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737061
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1949720-50-6
C21H27N7Na2O14P2
709.41
MFCD00036200
QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
beta-nadh disodium salt
131673989
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil hidrógeno fosfato;hidrógeno molecular;sodio
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
1949720-50-6
C21H27N7Na2O14P2
709.41
MFCD00036200
QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
beta-nadh disodium salt
131673989
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil hidrógeno fosfato;hidrógeno molecular;sodio
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Nombre de nota Reduced Form
Absorbancia 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 142.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 709.4
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo