Learn More
Beta-Glicerofosfato, solución de 200 mM., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
β-Glycerolphosphate (Glycerol-2-Phosphate) is used in the development of hydrogels and scaffolds that have applications in tissue engineering and cell growth and differentiation. It has also been used as an additive in isolation mediums, similarly providing available phosphate to the isolate. It is a phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor. Accelerates calcification in vascular smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El β-Glicerolfosfato (Glicerol-2-Fosfato) se utiliza en el desarrollo de hidrogeles y andamios que tienen aplicaciones en ingeniería de tejidos y crecimiento y diferenciación celular. También se ha empleado como aditivo en los medios de aislamiento, lo que proporciona de manera similar fosfato disponible al aislado. Es un grupo de fostatos donante en estudios de mineralización de matrices que actúa como un inhibidor de la proteína fosfatasa. Acelera la calcificación en las células musculares lisas vasculares.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | beta-Glycerophosphate |
Color | Incolora |
Cantidad | 50 mL |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.04 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sol. de 200 mM |
Forma física | Líquido |
RUO – Research Use Only