missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta Galactosidase Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 4F4F4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech CL555-66586-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17791359

  • 129.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 04-04-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Beta Galactosidase Monoclonal antibody apecifically detetects Beta Galactosidase antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Especificaciones

Especificaciones

Beta Galactosidase
Monoclonal
1000 ug/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
GLB1
Beta Galactosidase fusion protein Ag8069
20 μL
2720
Store at -20°C. Avoid exposure to light.
IgG1
Immunofluorescence
4F4F4
CoraLite 555
BC007493
Mouse
Protein G purification
Primary
Rat, Mouse, Human
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales