Learn More
Thermo Scientific™ Solución de parada del ensayo de beta-galactosidasa
Solución de parada del ensayo de beta-galactosidasa
Marca: Thermo Scientific™ 75706
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
La solución de parada del ensayo de β-galactosidasa de mamíferos de Thermo Scientific es un componente del kit de ensayo de β-galactosidasa de mamíferos, que ofrece un método colorimétrico sencillo para lisar células de mamíferos de cultivos y medir la actividad de la beta-galactosidasa.El reactivo y el kit de ensayo constituyen un sistema de análisis sencillo y versátil para medir la actividad de la β-galactosidasa. Las células mamarias cultivadas en una placa pueden lisarse y analizarse para comprobar la actividad de la β-galactosidasa añadiendo una sola solución de lisis y ensayo «todo en uno». Además, el reactivo de extracción de proteínas de mamíferos Thermo Scientific M-PER incluido puede utilizarse para preparar lisados a partir de células adherentes desprendidas o de células sedimentadas, tras lo que puede emplearse una parte del lisado para cuantificar la actividad de la β-galactosidasa. Con el reactivo M-PER no es necesario raspar para desprender las células, ni realizar ciclos de congelación y descongelación. Los lisados restantes preparados con el reactivo M-PER pueden utilizarse para aplicaciones tales como: ensayos de indicadores (luciferasa, β-galactosidasa y cloranfenicol acetiltransferasa), ensayos de proteínas cinasas (PKA, PKC y tirosina cinasa), inmunoensayos (Western blot, ELISA, RIA) y purificación de proteínas.
Características del kit de ensayo de β-galactosidasa de mamíferos Thermo Scientific (reactivo de ensayo y solución de parada):
Productos relacionados
Kit de ensayo de beta-galactosidasa de mamíferos
Reactivo de ensayo de beta-galactosidasa
Especificaciones
Solución de parada del ensayo de beta-galactosidasa, 25 ml, 11,05 pH, líquido, transparente, placa de 96 pocillos, tipo de ensayo enzimático indicador, método de detección colorimétrica, células compatibles con mamíferos, sustrato patentado, sustrato beta-Gal, técnica de absorbancia | |
Biología de proteínas, ensayos de indicador de enzimas, ensayos y análisis de proteínas, ensayos de beta-galactosidasa | |
25 ml | |
25mL |
Líquido | |
11,05 | |
Solución de parada del ensayo de beta-galactosidasa | |
Placa de 96 pocillos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.