Learn More
Hidrato de beta-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
beta-Cyclodextrin hydrate forms clathrates. Produces a water-soluble complex with dansyl chloride for the fluorescent labeling of proteins. It is used in pharmaceutical research, as pharmaceutical intermediates and also as chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de beta-ciclodextrina forma clatráticos. Produce un complejo hidrosoluble con cloruro de dansilo para el etiquetado fluorescente de proteínas. Se utiliza en la investigación farmacéutica, como sustancia intermedia en la industria farmacéutica y, también, como reactivo químico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (18,5 g/L a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El hidrato de beta-ciclodextrina forma clatráticos. Produce un complejo hidrosoluble con cloruro de dansilo para el etiquetado fluorescente de proteínas. Se utiliza en la investigación farmacéutica, como sustancia intermedia en la industria farmacéutica y, también, como reactivo químico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (18,5 g/L a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | beta-Cyclodextrin hydrate |
Punto de fusión | 288°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 5915513 |
Índice Merck | 14,2718 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water (18.5g/L at 25°C). |
Rotación óptica | +142° (c=1.5 in Water) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1134.98 (Anhydrous) |