Learn More
Beta Catenin Mouse, Clone: CTNNB1/1509, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1499-MSM9-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929877
  • 199.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
18-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Beta Catenin
Cell surface and cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CTNNB1
Recombinant human full-length beta-Catenin (p120) protein fragment
92kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
1499
Immunohistochemistry
CTNNB1/1509
Unconjugated
NP_001895
Mouse
IgG1 kappa
HeLa or MCF-7 cells. Breast carcinoma
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.