Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de beta-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermediario útil para síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Solución transparente (0,3 g en 2 ml de MeOH).
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Intermediario útil para síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Solución transparente (0,3 g en 2 ml de MeOH).
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 167°C to 169°C |
Fórmula lineal | H2NCH2CH2COOC(CH3)3·HCl |
Beilstein | 6660122 |
Información de solubilidad | Clear solution (0.3g in 2ml MeOH). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.66 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Sólido |