Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de beta-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055701
47.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58620-93-2
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00058258
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
16218890
tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
58620-93-2
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00058258
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
16218890
tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermediario útil para síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Solución transparente (0,3 g en 2 ml de MeOH).
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 167°C to 169°C
Fórmula lineal H2NCH2CH2COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 6660122
Información de solubilidad Clear solution (0.3g in 2ml MeOH).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 5 g
Forma física Sólido