Learn More
Clorhidrato de éster metílico de β-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691096
30.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3196-73-4
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00039060
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
2734767
methyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Cl.COC(=O)CCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3196-73-4
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00039060
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
2734767
methyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Cl.COC(=O)CCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material β-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 103.0°C to 105.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal NH2CH2CH2COOCH3·HCl
Beilstein 04, IV, 2527
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino